Läs mer
2-Brom-5-metoxibensoesyra, TRC
Produktkod. 30332481
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30332481 5 g
1 options
Produktkod. 30332481 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6851105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid
CAS 22921-68-2
Molekylformel C8H7BrO3
Kvantitet 5 g
Synonym 6-Bromo-m-anisic Acid, 2-Bromo-5-(methyloxy)benzoic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
LEDER COc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-bromo-5-metoxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 231.04
Formel vikt 229.9579