Läs mer
2-Brom-5-metoxibensoesyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 22921-68-2 |
| Molekylformel | C8H7BrO3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 6-Bromo-m-anisic Acid, 2-Bromo-5-(methyloxy)benzoic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | COc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-bromo-5-metoxybensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.04 |
| Formel vikt | 229.9579 |