Läs mer
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide, 97%
Produktkod. 15462399
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462399 25 g 25g
15452399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15462399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64963.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19614-12-1 | C8H8Br2O | 279.959 g/mol
Används som en viktig mellanprodukt för råmaterial för organisk syntes, agrokemi, läkemedel och färgämnesområde
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används
som en viktig mellanprodukt för råmaterial för
organisk
syntes, agrokemi, farmaceutisk och färgämnesområde Löslighet
Löslig i varm metanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19614-12-1
Molekylformel C8H8Br2O
Molekylvikt (g/mol) 279.959
MDL-nummer MFCD00078664
InChI-nyckel MURVUTUZSUEIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methoxybenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl-4-methoxybenzene, 2-bromo-5-methoxybenzylbromide, 4-bromo-3-bromomethyl anisole, 2-bromo-5-methoxy-benzyl bromide, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl-4-methoxy, 4-bromo-3-bromomethyl-1-methoxybenzene, pubchem18176, acmc-20a5x2, 4-bromo3-bromomethylanisole
PubChem CID 3525951
IUPAC-namn 1-brom-2-(brommetyl)-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)Br)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Smältpunkt 90°C to 94°C (literature)
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1945118
Löslighetsinformation Soluble in hot methanol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 279.96
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.