Läs mer
2-Bromo-5-methoxytoluene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10407202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10407202 5 g Glass bottle 5g
10083450 25 g Glass bottle 25g
10167413 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10407202 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 294030050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 27060-75-9
Molekylformel C8H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 201.06
MDL-nummer MFCD00060687
InChI-nyckel BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methoxytoluene, 4-bromo-3-methylanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-methyl, 4-bromo-3-methyl-anisole, unii-okr329132j, 1-bromo-2-methyl-4-methoxybenzene, 1-brom-4-methoxy-2-methylbenzol, pubchem3796, 3-methyl-4-bromoanisole, acmc-1cg4z
PubChem CID 117915
IUPAC-namn 1-bromo-4-methoxy-2-methylbenzene
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)OC)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-methoxytoluene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 111.0°C to 112.0°C (15.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5600 to 1.5620
Kvantitet 5 g
Formel vikt 201.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid