Läs mer
2-brom-5-metyl-1-bensotiofen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10799643
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10799643 1 g 1g
10536314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10799643 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07070DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 111860-00-5
Molekylformel C9H7BrS
Molekylvikt (g/mol) 227.119
MDL-nummer MFCD05865140
InChI-nyckel HZPBPLLBZYSGBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene,2-bromo-5-methyl, acmc-20mexj, 2-bromanyl-5-methyl-1-benzothiophene, 2-bromo-5-methyl-1-benzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-methyl
PubChem CID 2794769
IUPAC-namn 2-brom-5-metyl-l-bensotiofen
LEDER CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-methyl-1-benzothiophene
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 227.12
Procent renhet 97%