missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-bromo-5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-bromo-5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine |
| CAS | 143150-92-9 |
| Molekylformel | C7H9N2SBr |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Bromo-5-Methyl-4,5,6,7-Tetrahydrothiazolo[5,4-C]-Pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9BrN2S/c1-10-3-2-5-6(4-10)11-7(8)9-5/h2-4H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC2=C(C1)SC(=N2)Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-5-methyl-6,7-dihydro-4H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.12 |
| Formel vikt | 231.967 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?