Läs mer
2-brom-5-metylbensotrifluorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10199409
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10199409 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10199409 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00190DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride
CAS 261952-20-9
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H6BrF3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-3-trifluoromethyl toluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 4-methyl-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem23748, 4-bromo-3-trifluoromethyltoluene, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, 1-bromanyl-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl
InChI-nyckel WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-brom-4-metyl-2-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 239.035
PubChem CID 2779339
Formel vikt 239.03
Procent renhet 95%