Läs mer
2-Bromo-5-methylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-5-methylphenol |
| CAS | 14847-51-9 |
| Molekylformel | C7H7BrO |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(Br)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-5-methylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.03 |
| Formel vikt | 185.968 |