Läs mer
2-Brom-5-metylpyridin, 98+%
Produktkod. 11466087
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466087 100 g 100g
11446087 5 g 5g
11456087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25083.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 3510-66-5 | C6H6BrN | 172,025 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3510-66-5
Molekylformel C6H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 172.025
MDL-nummer MFCD00209553
InChI-nyckel YWNJQQNBJQUKME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-picoline, 6-bromo-3-picoline, 2-bromo-5-methyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-methyl, 2-bromo-5-methyl pyridine, 5-methyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-methylpyridin, pubchem1185
PubChem CID 564216
IUPAC-namn 2-brom-5-metylpyridin
LEDER CC1=CN=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-methylpyridine
Smältpunkt 40 °C till 45 °C
Kokpunkt 95 °C till 96 °C (12 mmHg)
Flampunkt 103 °C (217 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 107323
Formel vikt 172.03
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.