Läs mer
2-Brom-5-metyltiazol, 98 %
Produktkod. 15440949
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440949 5 g 5g
15430949 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63951.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 41731-23-1 | C4H4BrNS | 178,047 g/mol
2-Bromo-5-methyltiazole är en bromerad tiazolförening för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromo-5-methyltiazole är en bromerad tiazolförening för proteomikforskning.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41731-23-1
Molekylformel C4H4BrNS
Molekylvikt (g/mol) 178.047
MDL-nummer MFCD08460610
InChI-nyckel FJPZHYAYNAUKKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methylthiazole, 2-bromo-5-methyl-thiazole, thiazole, 2-bromo-5-methyl, pubchem20436, acmc-209jlg, 2-bromo-5-methyl thiazole, ksc493s9j
PubChem CID 21906106
IUPAC-namn 2-brom-5-metyl-l,3-tiazol
LEDER CC1=CN=C(S1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-methylthiazole
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 178.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.