Läs mer
2-Brom-5-metyltiazol, TRC
Produktkod. 30331065
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30331065 500 mg
1 options
Produktkod. 30331065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB697780500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-methylthiazole
CAS 41731-23-1
Molekylformel C4H4BrNS
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Bromo-5-methyl-1,3-thiazole
InChI formel InChI=1S/C4H4BrNS/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3
LEDER Cc1cnc(Br)s1
IUPAC-namn 2-bromo-5-metyl-1,3-tiazol
Molekylvikt (g/mol) 178.05
Formel vikt 176.9248