Läs mer
2-bromo-5-metyltiofen, stabiliserat med koppar (0,1 %) och natriumbikarbonat (0,4 %), 95 %
Produktkod. 10448278 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10448278 1 g Glasflaska 1g
10419238 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10448278 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 434200010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 765-58-2 | C5H5BrS | 177,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 765-58-2
Molekylformel C5H5BrS
Molekylvikt (g/mol) 177.06
MDL-nummer MFCD00130103
InChI-nyckel ACDLOOGOFKSUPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methyl-thiophene, 2-bromo-5-methyl thiophene, thiophene, 2-bromo-5-methyl, 2-methyl-5-bromothiophene, 2-brom-5-methylthiophen, zlchem 358, pubchem5193, acmc-1beki, 2-methyl-5-bromothiphene, 5-bromo-2-methylthiophene
PubChem CID 69831
IUPAC-namn 2-brom-5-metyltiofen
LEDER CC1=CC=C(S1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-methylthiophene, stabilised with Copper (0.1%) and Sodium bicarbonate (0.4%)
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Kokpunkt 65 °C (15,0 mmHg)
Flampunkt 78 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Stabilisator stabilisator - Cu (0,1 %), NaHCO3 (0,4 %)
Formel vikt 177.06
Procent renhet ≥94.0%
Fysisk form Liquid, May Include Precipitate
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-5-methylthiophene, stabilised with Copper (0.1%) and Sodium bicarbonate (0.4%), 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.