Läs mer
2-Bromo-5-nitroanisol, 98 %
Produktkod. 11477006
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477006 2 g 2g
11487006 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25331.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 77337-82-7 | C7H6BrNO3 | 232,033 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77337-82-7
Molekylformel C7H6BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 232.033
MDL-nummer MFCD00041250
InChI-nyckel NTKADLOYTKVXQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitroanisole, 4-bromo-3-methoxynitrobenzene, 2-bromo-5-nitroanisol, benzene, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro-benzene, zlchem 673, pubchem2536, 2-bromo 5-nitro anisole, 2-bromo-5-nitro-anisole, 2-bromo-5-nitro anisole
PubChem CID 101293
IUPAC-namn 1-brom-2-metoxi-4-nitrobensen
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-nitroanisole
Smältpunkt 102°C to 107°C
Kvantitet 2 g
Beilstein 2520496
Formel vikt 232.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.