Läs mer
2-brom-5-nitroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10485482 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10485482 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10485482 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370800100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77337-82-7 | C7H6BrNO3 | 232.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-nitroanisole
CAS 77337-82-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 99 °C till 103 °C
Färg Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H6BrNO3
Linjär formel BrC6H3(NO2)OCH3
MDL-nummer MFCD00041250
Kvantitet 10 g
Synonym 2-bromo-5-nitroanisole, 4-bromo-3-methoxynitrobenzene, 2-bromo-5-nitroanisol, benzene, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro-benzene, zlchem 673, pubchem2536, 2-bromo 5-nitro anisole, 2-bromo-5-nitro-anisole, 2-bromo-5-nitro anisole
InChI-nyckel NTKADLOYTKVXQN-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
IUPAC-namn 1-brom-2-metoxi-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 232.03
PubChem CID 101293
Formel vikt 232.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.