Läs mer
2-Bromo-5-nitroanisol, TRC
Produktkod. 30330715
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30330715 1 g
1 options
Produktkod. 30330715 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6881181G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-nitroanisole
CAS 77337-82-7
Molekylformel C7H6BrNO3
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
LEDER COc1cc(ccc1Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-bromo-2-metoxi-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 232.03
Formel vikt 230.9531
Produkttitel
Välj ett problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.