Läs mer
2-Bromo-5-nitroanisol, TRC
Produktkod. 30334710
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30334710 2.5 g
1 options
Produktkod. 30334710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6881182.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-nitroanisole
CAS 77337-82-7
Molekylformel C7H6BrNO3
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
LEDER COc1cc(ccc1Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-bromo-2-metoxi-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 232.03
Formel vikt 230.9531