Läs mer
2-Bromo-5-nitrobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-5-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 20357-20-4 |
| Molekylformel | C7H4BrNO3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde, NSC 107452 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1C=O |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2-nitrobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.02 |
| Formel vikt | 228.9375 |