Läs mer
2-Bromo-5-nitroimidazole, 98%
Produktkod. 15487658
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487658 1 g 1g
15497658 5 g 5g
15407668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15487658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61155.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 65902-59-2 | C3H2BrN3O2 | 191.972 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65902-59-2
Molekylformel C3H2BrN3O2
Molekylvikt (g/mol) 191.972
MDL-nummer MFCD09038915
InChI-nyckel UWRJWMLKEHRGOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-nitroimidazole, 2-bromo-4-nitro-1h-imidazole, 2-bromo-4-nitro-3h-imidazole, 2-bromo-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-4-nitro, nitrobromoimidazole, pubchem20161, acmc-20aiz1, acmc-1b2vr
PubChem CID 47754
IUPAC-namn 2-brom-5-nitro-lH-imidazol
LEDER C1=C(NC(=N1)Br)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-nitroimidazole
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.97
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.