Läs mer
2-Bromo-5-nitropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-5-nitropyridine |
| CAS | 4487-59-6 |
| Molekylformel | C5 H3 Br N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Pyridine, 2-bromo-5-nitro-, 2-Bromo-5-nitropyridine, 5-Nitro-2-bromopyridine, NSC 73702 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(Br)nc1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-5-nitropyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.99 |
| Formel vikt | 201.9378 |