Läs mer
2-Brom-5-nitrotiazol, 98 %
Produktkod. 11447716
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447716 25 g 25g
11427716 1 g 1g
11437716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14701.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 3034-48-8 | C3HBrN2O2S | 209,02 g/mol
2-Bromo-5-nitrotiazol används som byggsten. Det används som mellanprodukt för att producera andra kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromo-5-nitrotiazol används som byggsten. Det används som mellanprodukt för att producera andra kemikalier.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3034-48-8
Molekylformel C3HBrN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 209.02
MDL-nummer MFCD00005317
InChI-nyckel ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitrothiazole, thiazole, 2-bromo-5-nitro, 5-nitro-2-bromothiazole, pubchem11070, acmc-1ad6f, 2-bromo-5-nitro-thiazole, 4-27-00-00963 beilstein handbook reference, 2-bromo-5-nitrothiozole, #
PubChem CID 18211
IUPAC-namn 2-brom-5-nitro-l,3-tiazol
LEDER [O-][N+](=O)C1=CN=C(Br)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-nitrothiazole
Smältpunkt 85 °C till 90 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4856
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 209.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.