Läs mer
2-Brom-5-nitrotiofen, 97 %
Produktkod. 11462568
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462568 25 g 25g
11442568 1 g 1g
11452568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15866.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13195-50-1 | C4H2BrNO2S | 208,029 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13195-50-1
Molekylformel C4H2BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 208.029
MDL-nummer MFCD00022493
InChI-nyckel ZPNFMDYBAQDFDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83222
IUPAC-namn 2-brom-5-nitrotiofen
LEDER C1=C(SC(=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-nitrothiophene
Smältpunkt 42°C to 46°C
Kokpunkt 235°C to 237°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 120955
Synonym 5-bromo-2-nitrothiophene, thiophene, 2-bromo-5-nitro, pubchem5283, acmc-1bsij, 2-nitro-5-bromothiophene, 5-nitro-2-bromothiophene, 5-bromo-2-nitro-thiophene, 2-bromo-5-nitro-thiophene, labotest-bb lt00455100, thiophene,2-bromo-5-nitro
Formel vikt 208.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.