Läs mer
2-Brom-5-pikolin, TRC
Produktkod. 30331229
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30331229 25 g
1 options
Produktkod. 30331229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68557025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-methylpyridine
CAS 3510-66-5
Molekylformel C6 H6 Br N
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
LEDER Cc1ccc(Br)nc1
IUPAC-namn 2-bromo-5-metylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 172.02
Formel vikt 170.9684