Läs mer
2-Brom-5-pikolin, TRC
Produktkod. 30337847
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30337847 10 g
1 options
Produktkod. 30337847 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68557010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-methylpyridine
CAS 3510-66-5
Molekylformel C6 H6 Br N
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
LEDER Cc1ccc(Br)nc1
IUPAC-namn 2-bromo-5-metylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 172.02
Formel vikt 170.9684