Läs mer
2-Bromo-5-pyridinemethanol, 95%
Produktkod. 15497898
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497898 5 g 5g
15487898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61375.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122306-01-8 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
2-Bromo-5-pyridinemetanol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromo-5-pyridinemetanol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122306-01-8
Molekylformel C6H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 188.024
MDL-nummer MFCD04974508
InChI-nyckel QPPDKOIDAYZUHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopyridin-3-yl methanol, 2-bromo-5-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-pyridin-3-yl-methanol, 6-bromo-3-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-3-yl methanol, 2-bromo-pyridin-5-yl-methanol, 6-bromo-3-pyridyl methanol, 2-bromo-5-hydroxymethylpyridine, 6-bromo-3-pyridinyl methanol, 6-bromopyridine-3-methanol
PubChem CID 6421249
IUPAC-namn (6-brompyridin-3-yl)metanol
LEDER C1=CC(=NC=C1CO)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-pyridinemethanol
Smältpunkt 48°C to 51°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 188.02
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.