Läs mer
2-brom-5-(trifluormetyl)-1,3,4-tiadiazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10595270
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10595270 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10381460 5 g Bärnstensglasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10595270 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC72310DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 37461-61-3
Molekylformel C3BrF3N2S
Molekylvikt (g/mol) 233.01
MDL-nummer MFCD00015535
InChI-nyckel LGTVLLPQCMJOGT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12874685
IUPAC-namn 2-brom-5-(trifluormetyl)-1,3,4-tiadiazol
LEDER FC(F)(F)C1=NN=C(Br)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-bromo-5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazole
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl 1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol, 5-bromo-2-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole,2-bromo-5-trifluoromethyl, 1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 2-bromanyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
Formel vikt 233.01
Procent renhet 97%