Läs mer
2-Brom-5-(trifluormetyl)anilin, 97 %
Produktkod. 11413408
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413408 25 g 25g
11493398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17810.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 454-79-5 | C7H5BrF3N | 240,023 g/mol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anilin används vid syntes och biokemisk utvärdering av serier av inhibitorer av hepatit C-virus (HCV) NS3-proteas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anilin används vid syntes och biokemisk utvärdering av serier av
inhibitorer av hepatit C-virus (HCV) NS3-proteas.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 454-79-5
Molekylformel C7H5BrF3N
Molekylvikt (g/mol) 240.023
MDL-nummer MFCD00007637
InChI-nyckel PZDVFXUBTKPFSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-4-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenamine, 2-bromo-5-trifluoromethylphenylamine, 2-amino-1-bromo-4-trifluoromethylbenzene, 2-amino-4-trifluoromethylbromobenzene, 6-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, 3-amino-4-bromo trifluoromethyl benzene, benzenamine, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 4-bromo-3-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 67989
IUPAC-namn 2-brom-5-(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Densitet 1.675
Kokpunkt 81 °C till 82 °C (5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2094535
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 240.03
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.