Läs mer
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30980695
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30980695 5 g -
30975169 100 g 100g
30977278 10 g -
30978127 25 g -
30969618 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30980695 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD103275g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 454-79-5
Molekylformel C7H5BrF3N
MDL-nummer MFCD00007637
Kvantitet 5 g
LEDER NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1Br
Molekylvikt (g/mol) 240.02
Procent renhet 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.