Läs mer
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11396559
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396559 1 g 1g
11306569 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26176.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 176225-08-4
Molekylformel C7H3BrClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 323.508
MDL-nummer MFCD03094395
InChI-nyckel CBIFOAHDKKGDAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, pubchem11717, acmc-1c27d, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, benzenesulfonylchloride,2-bromo-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2778613
IUPAC-namn 2-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Densitet 1.854
Kokpunkt 230°C to 231°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 323.52
Procent renhet 97%