Läs mer
2-brom-5-(trifluormetyl)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15411029
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411029 25 g 25g
15401029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15411029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64009.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 402-05-1 | C7H4BrF3O | 241.007 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-05-1
Molekylformel C7H4BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 241.007
MDL-nummer MFCD09261190
InChI-nyckel INHVNZLKNPJCJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl phenol, phenol, 2-bromo-5-trifluoromethyl, acmc-209jbu, phenol,2-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-bromo-3-hydroxybenzotrifluoride
PubChem CID 21914470
IUPAC-namn 2-brom-5-(trifluormetyl)fenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Färg Brun
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 241.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.