Läs mer
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 95+%, Maybridge™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 225.99 |
| Procent renhet | 95% |