Läs mer
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 95+%, Maybridge™
Produktkod. 10124104
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10124104 25 g Amber Glass Bottle 25g
10039541 1 g Amber Glass Bottle 1g
10049541 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10124104 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB05624EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 50488-42-1
Molekylformel C6H3BrF3N
Molekylvikt (g/mol) 225.996
InChI-nyckel GSKMWMFOQQBVMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 6-bromo-3-trifluoromethylpyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-trifluormethyl pyridin, 2-bromo-5-trilfuoromethylpyridine, pubchem3005
PubChem CID 2736434
IUPAC-namn 2-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
LEDER C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 25 g
Formel vikt 225.99
Procent renhet 95%