Läs mer
2-Brom-5-(trifluormetyl)pyridin, 96 %
Produktkod. 11395647
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395647 5 g 5g
11385647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043381.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 50488-42-1 | C6H3BrF3N | 225,996 g/mol
2-brom-5-(trifluormetyl)pyridin är ett substrat som används i en palladiumkatalyseradα -arylering av ett Refomatsky-reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50488-42-1
Molekylformel C6H3BrF3N
Molekylvikt (g/mol) 225.996
MDL-nummer MFCD00153086
InChI-nyckel GSKMWMFOQQBVMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 6-bromo-3-trifluoromethylpyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-trifluormethyl pyridin, 2-bromo-5-trilfuoromethylpyridine, pubchem3005
PubChem CID 2736434
IUPAC-namn 2-brom-5-(trifluormetyl)pyridin
LEDER C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5- (trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 45 °C till 47 °C
Kokpunkt 78 °C till 81 °C (30 mmHg)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i metanol och etanol.
Formel vikt 226
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.