Läs mer
2-Brom-5-(trifluormetyl)pyridin, TRC
Produktkod. 30341475
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30341475 1 g
1 options
Produktkod. 30341475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6882401G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 50488-42-1
Molekylformel C6H3BrF3N
Kvantitet 1 g
Synonym 5-(Trifluoromethyl)-2-bromopyridine
InChI formel InChI=1S/C6H3BrF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
LEDER OC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@@H]1[C@]2(C)[C@H](CC1)[C@H]3[C@@H](CC2)[C@]4(C)[C@@H](NC(=O)C=C4)CC3
IUPAC-namn 2-brom-5-(trifluormetyl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 225.99