Läs mer
2-brom-6-(lH-pyrazol-1-yl)pyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrazol-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrazol-1-yl-pyridine, pyridine,2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl, pyridine, 2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl, acmc-209apf, 6-bromo-2-pyridyl pyrazole, 2-bromo-6-1-pyrazolyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrazol-1-yl-pyridine, 1-6-bromo-2-pyridinyl-1h-pyrazole |
| Formel vikt | 224.06 |
| Procent renhet | 97% |
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?