missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine |
| CAS | 49669-14-9 |
| Molekylformel | C9H10BrNO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10BrNO2/c1-9(12-5-6-13-9)7-3-2-4-8(10)11-7/h2-4H,5-6H2,1H3 |
| LEDER | CC1(OCCO1)c2cccc(Br)n2 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.09 |
| Formel vikt | 242.9895 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?