Läs mer
2-brom-6-(4-metyl-1-piperazinyl)bensonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15486816
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486816 250 mg 250mg
15476816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61858.MD
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1260763-01-6
Molekylformel C12H14BrN3
Molekylvikt (g/mol) 280.169
InChI-nyckel XDFWUVBVNHLPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-4-methylpiperazin-1-yl benzonitrile
PubChem CID 75360874
IUPAC-namn 2-brom-6-(4-metylpiperazin-l-yl)bensonitril
LEDER CN1CCN(CC1)C2=C(C(=CC=C2)Br)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-(4-methyl-1-piperazinyl)benzonitrile
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Formel vikt 280.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.