missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Bromo-6-chloroaniline, Mikromol™

Produktkod. 30051564
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051564 25 mg
30051266 100 mg
30459652 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051564 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0006.220025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Bromo-6-chloroaniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-chloroaniline
CAS 59772-49-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Bromo-6-chloroaniline
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H5 Br Cl N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Bromo-6-chloroaniline, 2-Bromo-6-chlorobenzenamine
InChI formel InChI=1S/C6H5BrClN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
LEDER Nc1c(Cl)cccc1Br
IUPAC-namn 2-bromo-6-chloroaniline
Molekylvikt (g/mol) 206.47
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 204.9294 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.