missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-6-chloroaniline, Mikromol™
Beskrivning
2-Bromo-6-chloroaniline, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-6-chloroaniline |
| CAS | 59772-49-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Bromo-6-chloroaniline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H5 Br Cl N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Bromo-6-chloroaniline, 2-Bromo-6-chlorobenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrClN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Nc1c(Cl)cccc1Br |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?