Läs mer
2-Bromo-6-chloroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-6-chloroaniline |
| CAS | 59772-49-5 |
| Molekylformel | C6 H5 Br Cl N |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Bromo-6-chloroaniline, 2-Bromo-6-chlorobenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrClN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2 |
| LEDER | Nc1c(Cl)cccc1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-6-chloroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.47 |
| Formel vikt | 204.9294 |