Läs mer
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde, 98%
Produktkod. 15431889
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431889 5 g 5g
15441889 250 mg 250mg
15421889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64605.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 64622-16-8 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
2-Bromo-6-klorbensaldehyd spelar en viktig roll som länk, vilket ger högre selektivitet och reaktivitet i den Buchwald CN-bindningsbildande reaktionen för att framställa Brutons tyrosinkinasinhibitor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromo-6-klorbensaldehyd spelar en viktig roll som länk, vilket ger högre selektivitet och reaktivitet i den Buchwald CN-bindningsbildande reaktionen för att framställa ′Brutons tyrosinkinashämmare.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64622-16-8
Molekylformel C7H4BrClO
Molekylvikt (g/mol) 219.462
MDL-nummer MFCD00266792
InChI-nyckel NUGMENVSVAURGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-6-chloro, 2-bromo-6-chloro-benzaldehyde
PubChem CID 13524042
IUPAC-namn 2-brom-6-klorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Br)C=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Smältpunkt 81°C to 86°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2613087
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 219.46
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.