Learn More
2-Brom-6-klorobenzosyra, 98 %
Product Code. 15464977
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15464977 5 g 5g
15454977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15464977 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32269.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Add to basket
CAS: 93224-85-2 | C7H4BrClO2 | 235,461 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93224-85-2
Molekylformel C7H4BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 235.461
MDL-nummer MFCD00672929
InChI-nyckel URGXUQODOUMRFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-6-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-6-chloro, 2-bromo-6-chloro-benzoic acid, buttpark 51\01-28, akos msc-0781, 2-bromo-6-chlorobenzoicacid, pubchem4048, acmc-209rkm, 2-chloro-6-bromobenzoic
PubChem CID 33125
IUPAC-namn 2-brom-6-klorbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Br)C(=O)O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-chlorobenzoic acid
Smältpunkt 148 °C till 150 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 235.47
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.