Läs mer
2-Brom-6-klorobenzosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-6-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 93224-85-2 |
| Molekylformel | C7H4BrClO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-6-chlorobenzoic acid, NSC 190301 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | O=C(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-6-klorobenzoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.46 |
| Formel vikt | 233.91 |