Läs mer
2-Bromo-6-chlorodiphenylamine, Mikromol™
Produktkod. 30050871
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050871 25 mg
1 options
Produktkod. 30050871 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0006.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Bromo-6-chlorodiphenylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-chlorodiphenylamine
CAS 123790-84-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Bromo-6-chlorodiphenylamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H9 Br Cl N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Bromo-6-chlorodiphenylamine
InChI formel InChI=1S/C12H9BrClN/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
LEDER Clc1cccc(Br)c1Nc2ccccc2
IUPAC-namn 2-bromo-6-chloro-N-phenylaniline
Molekylvikt (g/mol) 282.56
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 280.9607 g/mol