Läs mer
2-Brom-6-kloronaftalen, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-6-chloronaphthalene |
| CAS | 870822-84-7 |
| Molekylformel | C10H6BrCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6BrCl/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6H |
| LEDER | Clc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-6-kloronaftalen |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.51 |
| Formel vikt | 239.9341 |