Läs mer
2-Bromo-6-chlorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-6-chlorophenol |
| CAS | 2040-88-2 |
| Molekylformel | C6H4BrClO |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrClO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1c(Cl)cccc1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-6-chlorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.45 |
| Formel vikt | 205.9134 |