Läs mer
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine, 98%
Produktkod. 15491659
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491659 1 g 1g
15411669 250 mg 250mg
15401669 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64449.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 180608-37-1 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes
inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 180608-37-1
Molekylformel C6H5BrFN
Molekylvikt (g/mol) 190.015
MDL-nummer MFCD09839269
InChI-nyckel CIDWWTCSJWQJQR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29919366
IUPAC-namn 2-brom-6-fluoro-4-metylpyridin
LEDER CC1=CC(=NC(=C1)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine
Färg Färglös till gul
Kvantitet 1 g
Beilstein 13574124
Synonym 2-bromo-6-fluoro-4-picoline, 2-bromo4-methyl6-fluoropyridine, abbypharma ap-30-7592, 2-bromo-6-fluoro-4-methyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-6-fluoro-4-methyl, pubchem6097, 2-bromo-6-fluoro-4-methyipyridine, pyridine,2-bromo-6-fluoro-4-methyl, 2-bromo-6-fluoro-4-methylpyridine;2-bromo-4-methyl-6-fluoropyridine
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 190.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.