Läs mer
2-Bromo-6-fluoroaniline, TRC
Produktkod. 30344907
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30344907 2 g
1 options
Produktkod. 30344907 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6843802G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-fluoroaniline
CAS 65896-11-9
Molekylformel C6H5BrFN
Kvantitet 2 g
Synonym 2-Bromo-6-fluorobenzenamine
InChI formel InChI=1S/C6H5BrFN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
LEDER Nc1c(F)cccc1Br
IUPAC-namn 2-bromo-6-fluoroaniline
Molekylvikt (g/mol) 190.01
Formel vikt 188.9589