Läs mer
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde, 98%
Produktkod. 15441999
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441999 100 g 100g
15421999 5 g 5g
15431999 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64689.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 360575-28-6 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär
som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 360575-28-6
Molekylformel C7H4BrFO
Molekylvikt (g/mol) 203.01
MDL-nummer MFCD03407341
InChI-nyckel PJNILWKRAKKEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-fluorobenzaldehyde, 2-bromo-6-fluorobenzenecarbaldehyde, 2-bromo-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-bromobenzaldehyde, 6-fluoro-2-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-6-fluoro, pubchem1419, acmc-1afpf, ksc497k8t
PubChem CID 22473977
IUPAC-namn 2-brom-6-fluorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Br)C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Smältpunkt 43°C to 47°C
Densitet 1.70 g/mL
Kokpunkt 100°C to 102°C (8 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2573976
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 203.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.