Läs mer
2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15483447
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483447 250 mg 250mg
11421230 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26337.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261951-85-3
Molekylformel C7H3BrF4
Molekylvikt (g/mol) 242.999
MDL-nummer MFCD01631569
InChI-nyckel LOXSSZUHCPBDMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-fluorobenzotrifluoride, 1-bromo-3-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 3-fluoro-2-trifluoromethyl bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-2-trifluoromethyl, 2-bromo-alpha,alpha,alpha,6-tetrafluorotoluene, 1-bromo-3-fluoro-2-trifluoromethyl-benzene, pubchem1638, 2-bromo-6-fluorobenzo trifluoride
PubChem CID 2773345
IUPAC-namn 1-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Br)C(F)(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 243
Procent renhet 97%