Läs mer
2-brom-6-fluorbensylaminhydroklorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15428678
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428678 5 g 5g
15457006 250 mg 250mg
15418678 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62086.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1214330-90-1 | C7H8BrClFN | 240.5 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1214330-90-1
Molekylformel C7H8BrClFN
Molekylvikt (g/mol) 240.5
InChI-nyckel WEGQVRTUTQKDNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-fluorobenzylamine hcl, 2-bromo-6-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromo-6-fluorophenyl methanamine;hydrochloride, 1-2-bromo-6-fluorophenyl methanamine hydrochloride
PubChem CID 118798502
IUPAC-namn (2-brom-6-fluorfenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Br)CN)F.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride
Kvantitet 5 g
Formel vikt 240.5
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.